Learn More
Fil de rhénium-tungstène, 0,25 mm (0,01 po) de diamètre, 99,95 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 m
2 m
Conditionnement:
10m
2m
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tungsten Rhenium wire |
| Note relative au nom | 0.25mm (0.01 in.) dia. |
| Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids | W:Re; 97:3 wt% |
| Quantité | 2 m |
| Poids | ≈1.9g/2m |
| Forme | Câble |
| Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
| Numéro MDL | MFCD02091751 |
| Pourcentage de pureté | 99.95% |