Learn More
Oxyde de tungstène(VI), TRC
Code produit 30453649
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30453649 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30453649 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT89726010G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tungsten trioxide
CAS 1314-35-8
Quantité 10 g
Formule moléculaire WO3
Synonyme Tungsten oxide (WO3), Avantama P10, C.I. 77901, CQ 8116, CQ 81G16, CQM 30, Ditungsten hexaoxide, FI-WO 3, Renecat, SII 30, Tritungsten nonaoxide, Tungsten oxide, Tungsten oxide (W2O6), Tungsten oxide (W3O9), Tungsten oxide (W4O12), Tungsten trioxide, Tungsten trioxide (WO3), Tungsten(VI) oxide, Tungstic anhydride, Tungstic oxide, Tungstic oxide (WO3), WWO 03PB, YMDS 06
Formule InChI InChI=1S/3O.W
SMILES O=[W](=O)=O
Nom IUPAC trioxotungstène
Poids moléculaire (g/mol) 231.84
Poids de la formule 231.9357