Learn More
Acide tungstosilicique hydraté, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11334607
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11334607 50 g -
11324607 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11334607 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 039651.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 12027-43-9 | H4O40SiW12 | 2878.16 g/mol
Catalyst for organic synthesis, minerals separation, reagent for alkaloids.Tungstosilicic acid hydrate is used to prepare ethylacetate and acetic acid from ethylene. It is used in the preparation of silicotungstate butylmethylimidazolium bromide and charge transfer compounds with Keggin anions. It is also used in catalyst preparation, which is useful for catalytic liquid-phase oxidation of xylene. Further, it acts as a mediator in production of hydrogen through electrolysis of water.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12027-43-9
Formule moléculaire H4O40SiW12
Poids moléculaire (g/mol) 2878.16
Numéro MDL MFCD00036271
Clé InChI HIKIIEGSHYIJCC-UHFFFAOYSA-K
Synonyme tungstosilicic acid, tungstosilicic acid hydrate, p.a., tungstosilicic acid hydrate, purum p.a., tungstosilicic acid hydrate, reagent grade, tungstosilicic acid hydrate trace metals basis, tungstate 4-, m12-orthosilicato 4--ko:ko:ko:ko':ko':ko':ko:ko:ko:ko':ko':ko' tetracosa-m-oxododecaoxododeca-, hydrogen 1:4
CID PubChem 71307034
SMILES O[Si](O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](O)(=O)=O)(O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](O)(=O)=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tungstosilicic acid hydrate
Note relative au nom Reagent Grade
Forme physique Cristalline
Quantité 50 g
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Nom IUPAC tetrakis(hexaoxocyclotritungstoxane) silicic acid hydrate
Poids de la formule 2878.28 (Anhydrous)
Qualité Réactif
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tungstosilicic acid hydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Tungstosilicic acidhydrate