Learn More
Tunicamycine (antibiotique), de l’espèce Streptomyces
Code produit. 11436412 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Unit Size:
5mg
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11436412
Brand: MP Biomedicals 0215002805
This item is not returnable. View return policy
Soluble dans le méthanol ou DMSO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Tunicamycin (Antibiotic)
Type Tunicamycin
Note relative au nom From Streptomyces species
CAS 11089-65-9
Quantité 5 mg
Poids de la formule 840
compliance-icons
Product Identifier
  • Tunicamycin
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
Hazard Statement
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P330-Rincer la bouche.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: Tunicamycin