Learn More
Tunicamycine, MP Biomedicals™
Code produit. 11446412 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
Code produit. 11446412
Marque: MP Biomedicals 0215002810
Identifiants chimiques
CAS 11089-65-9
Spécification
Nom chimique ou matériau Tunicamycin
Type Tunicamycin
Forme physique Poudre
Couleur Beige à Blanc
Quantité 10 mg
Poids de la formule 840
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tunicamycin
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P330-Rincer la bouche.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Tunicamycin