Learn More
Solution de réglage pour PerkinElmer Instruments : 7Li, Be, Mg, Co, Y, In, Ba, Ce, Tl, Pb, U @ 10 μg/L dans 2 % de HNO3, VHG™
Code produit 30003020
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30003020 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30003020 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGLMSTNG7500
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Solution de réglage pour PerkinElmer Instruments : 7Li, Be, Mg, Co, Y, In, Ba, Ce, Tl, Pb, U @ 10 μg/L dans 2 % de HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium/Uranium/Beryllium/Cerium/Cobalt/Lead/Thallium/Yttrium/Indium/Lithium/Magnesium
CAS 7440-39-3, 7440-61-1, 7440-41-7, 7440-45-1, 7440-48-4, 7439-92-1
Méthodes ICP-MS
Noms d’analytes ou de composants Barium/Uranium/Beryllium/Cerium/Cobalt/Lead/Thallium/Yttrium/Indium/Lithium/Magnesium
Conditions d’expédition Température ambiante
Solvent or Matrix Diluer HNO3
Quantité 500 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Barium 10 μg/L/Uranium 10 μg/L/Beryllium 10.01 μg/L/Cerium 10.01 μg/L/Cobalt 10.01 μg/L/Lead 10.01 μg/L/Thallium 10.01 μg/L/Yttrium 10.01 μg/L/Indium 10.02 μg/L/Lithium 10.02 μg/L/Magnesium 10.02 μg/L