Learn More
Solution d’ajustement, SPEX CertiPrep ™
Code produit 10429763 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
125 ml
Conditionnement:
125mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10429763 125 ml 125mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10429763 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur CLTUNE1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    555.00€
    472.98€ / 125mL
    Économisez 82.02€
    14% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
Includes
NIST Certificat d’analyse traçable accrédité conformément à la norme ISO/CEI 17025 et au Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié Guide ISO/CEI 34, matériau de référence certifié Traceable NIST
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
Ba10μg/ml
Plus10μg/ml
Ce10μg/ml
Co10μg/ml
In10μg/ml
Li10μg/ml
Mg10μg/ml
Pb10μg/ml
Rh10μg/ml
Tl10μg/ml
U10μg/ml
Y10 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau Tuning Solution 1
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
Concentration or Composition Notes 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse.
Technique AA, ICP
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Type Certified Reference Material
Solvent or Matrix 5% HCl/2% HNO3
Quantité 125 ml
Qualité ICP/ICP-MS
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Chaque composant à 10 μg/ml dans 2 % HNO 3/5 % HCl :Baryum, béryllium, cerium, cobalt, indium, plomb, lithium, magnésium, rhodium, thallium, uranium, yttrium
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire