Learn More
WTW™ Turbidimètres portatifs de série 355 Turb™
Click to view available options
Source lumineuse:
LED infrarouge
Lampe au tungstène
Conditionnement:
1 pièce
Descrizione
- Turbidimètre portatif
- Précision de ±2 % de la valeur mesurée ou ±0,1 NTU
- Comprend une mallette de transport, 3 étalons d’étalonnage (0,02 - 10-1000 NTU), 2 cuvettes d’échantillons 15 ml vides de 25 x 45 m, des lingettes de nettoyage et 4 piles AAA
- Type d’étalonnage de 1 à 3 points automatiques
- Utilisé pour l’analyse des points sur le terrain, en particulier pour toutes les applications
- Résolution de 0,01 NTU de 1 à 9,99, 0,1 NTU de 10,0 à 99,9, 1 NTU de 100 à 1000
Specifica
Specifica
| Type | Turbidimètre portatif |
| Source lumineuse | LED infrarouge |
| Type d’affichage | LCD |
| Temps de réponse | 14 s |
| Type d’étalonnage | 1 à 3 points automatique |
| Comprend | Mallette de transport, 3 étalons d’étalonnage (0,02 - 10-1000 NTU), 2 cuvettes d’échantillons 15 ml vides de 25 x 45 m, des lingettes de nettoyage et 4 piles AAA |
| Taille de l’échantillon | 15 mL |
| À utiliser avec (application) | Utilisé pour l’analyse des points sur le terrain, en particulier pour toutes les applications |
| Indice IP | IP67 |
| Précision | plusmn;2 % de la valeur mesurée ou plusmn;0,1 NTU |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto