Learn More
WTW™ Turbidimètres portatifs de série 355 Turb™
Code produit. p-8002868
Click to view available options
Source lumineuse:
LED infrarouge
Lampe au tungstène
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10797704
Marque: WTW™ 600311
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ces turbidimètres portatives sont parfaites pour l’analyse des points sur le terrain.
  • Turbidimètre portatif
  • Précision de ±2 % de la valeur mesurée ou ±0,1 NTU
  • Comprend une mallette de transport, 3 étalons d’étalonnage (0,02 - 10-1000 NTU), 2 cuvettes d’échantillons 15 ml vides de 25 x 45 m, des lingettes de nettoyage et 4 piles AAA
  • Type d’étalonnage de 1 à 3 points automatiques
  • Utilisé pour l’analyse des points sur le terrain, en particulier pour toutes les applications
  • Résolution de 0,01 NTU de 1 à 9,99, 0,1 NTU de 10,0 à 99,9, 1 NTU de 100 à 1000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Turbidimètre portatif
Source lumineuse LED infrarouge
Type d’affichage LCD
Temps de réponse 14 s
Type d’étalonnage 1 à 3 points automatique
Comprend Mallette de transport, 3 étalons d’étalonnage (0,02 - 10-1000 NTU), 2 cuvettes d’échantillons 15 ml vides de 25 x 45 m, des lingettes de nettoyage et 4 piles AAA
Taille de l’échantillon 15 mL
À utiliser avec (application) Utilisé pour l’analyse des points sur le terrain, en particulier pour toutes les applications
Indice IP IP67
Précision plusmn;2 % de la valeur mesurée ou plusmn;0,1 NTU
Résolution 0,01 NTU de 1 à 9,99, 0,1 NTU de 10,0 à 99,9, 1 NTU de 100 à 1 000
Longueur (métrique) 70 mm
Hauteur (métrique) 48 mm
Type de batterie 4 micro piles alcaline manganèse (AAA)
Certifications/Conformité CE, DIN 27027/ ISO 7027
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 50°C
Poids (métrique) 1,22 kg
Garantie 2 ans