Learn More
WTW™ Turbidimètres de laboratoire Turb™
Code produit. 10377521
Click to view available options
Source lumineuse:
LED infrarouge
Tungstène
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10377521
Marque: WTW™ 600110
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Get optimum automatic calibration for laboratory turbidity meters with the Turb™ Series 550 Laboratory Turbidity Meter.
Turbidimètre de laboratoire
• Mesure jusqu'à 10 000 NTU
• Gamme 0,00 à 9,99 NTU pour l'eau potable
• Conforme aux BPL et aux normes NF EN ISO 7027 et US EPA
• Cellule à flux continu en option
• Sortie RS232
• Calibrage automatique jusqu'à 5 points
• Changement de gamme automatique
• Alarme de calibrage réglable 1 à 99 jours
• Large écran LCD avec double affichage de la valeur mesurée et de la valeur précédente (mesure différentielle)
• Impression horodatée avec rapport de calibration via la sortie RS232 conformément aux prescriptions BPL
• En option cellule à flux continu raccords extérieurs φ 6mm
• Turbidimètre 0-1000 NTU
• Mesure par lampe infrarouge indispensable pour solution colorée
• Conforme à la norme NF EN ISO 7027
• Turbidimètre de laboratoire 1000 NTU
• Selon NF EN ISO
• Inclus avec solution étalon 0,02-10,0-1000 NTU
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Laboratory Turbidity Meter
Source lumineuse LED infrarouge
Type d’affichage LCD
Temps de réponse <3 sec.
Type d’étalonnage Automatique
Comprend Two 28 x 70mm round cuvettes with 25mL sample volume and three calibration standard
Taille de l’échantillon 25 mL
À utiliser avec (application) For comparative measurements, the current and previous values are shown on the two-line display
Précision ±2% of value or ±0.01 NTU
Résolution 0.01 NTU from 0.00 to 9.99, 0.1 NTU from 10.0 to 99.9, 1 NTU from 100 to 1000
Longueur (métrique) 252 mm
Hauteur (métrique) 100 mm
Alimentation électrique 100/240 V 47/63 Hz
Fréquence 47/63 Hz
Tension 100/240 V
Certifications/Conformité CE, DIN EN 27 027, ISO 7027
Température (métrique) en fonctionnement 10°C to 40°C
Garantie 2 ans