Learn More
WTW™ Turbidimètres de laboratoire Turb™
Click to view available options
Source lumineuse:
LED infrarouge
Tungstène
Conditionnement:
1 pièce
Description
Turbidimètre de laboratoire
• Mesure jusqu'à 10 000 NTU
• Gamme 0,00 à 9,99 NTU pour l'eau potable
• Conforme aux BPL et aux normes NF EN ISO 7027 et US EPA
• Cellule à flux continu en option
• Sortie RS232
• Calibrage automatique jusqu'à 5 points
• Changement de gamme automatique
• Alarme de calibrage réglable 1 à 99 jours
• Large écran LCD avec double affichage de la valeur mesurée et de la valeur précédente (mesure différentielle)
• Impression horodatée avec rapport de calibration via la sortie RS232 conformément aux prescriptions BPL
• En option cellule à flux continu raccords extérieurs φ 6mm
• Turbidimètre 0-1000 NTU
• Mesure par lampe infrarouge indispensable pour solution colorée
• Conforme à la norme NF EN ISO 7027
• Turbidimètre de laboratoire 1000 NTU
• Selon NF EN ISO
• Inclus avec solution étalon 0,02-10,0-1000 NTU
• Mesure jusqu'à 10 000 NTU
• Gamme 0,00 à 9,99 NTU pour l'eau potable
• Conforme aux BPL et aux normes NF EN ISO 7027 et US EPA
• Cellule à flux continu en option
• Sortie RS232
• Calibrage automatique jusqu'à 5 points
• Changement de gamme automatique
• Alarme de calibrage réglable 1 à 99 jours
• Large écran LCD avec double affichage de la valeur mesurée et de la valeur précédente (mesure différentielle)
• Impression horodatée avec rapport de calibration via la sortie RS232 conformément aux prescriptions BPL
• En option cellule à flux continu raccords extérieurs φ 6mm
• Turbidimètre 0-1000 NTU
• Mesure par lampe infrarouge indispensable pour solution colorée
• Conforme à la norme NF EN ISO 7027
• Turbidimètre de laboratoire 1000 NTU
• Selon NF EN ISO
• Inclus avec solution étalon 0,02-10,0-1000 NTU
Spécification
Spécification
| Type | Laboratory Turbidity Meter |
| Source lumineuse | LED infrarouge |
| Type d’affichage | LCD |
| Temps de réponse | <3 sec. |
| Type d’étalonnage | Automatique |
| Comprend | Two 28 x 70mm round cuvettes with 25mL sample volume and three calibration standard |
| Taille de l’échantillon | 25 mL |
| À utiliser avec (application) | For comparative measurements, the current and previous values are shown on the two-line display |
| Précision | ±2% of value or ±0.01 NTU |
| Résolution | 0.01 NTU from 0.00 to 9.99, 0.1 NTU from 10.0 to 99.9, 1 NTU from 100 to 1000 |
| Afficher plus |