Learn More
WTW™ Cuvette de turbidimètre
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Turbidimètre de laboratoire Turb 550, Turb 550 IR, Turb 555 et Turb 555 (IR)
Turbidimètre et photomètre de série Photoflex et 430 IR/T Turb
Turbidimètre portatif Turb 350 / 355 IR et 355 T
Conditionnement:
3 pièces
Description
Les cuves en verre et en Quartz avec surface latérale mate conviennent à la détection automatique des cuves du filtre Photolab™ et du photomètre spectral. Lors de l’utilisation de cuves jetables, le matériau en PMMA, ainsi qu’une surface latérale structurée ou mate, sont nécessaires en raison de la détection de cuves par les photomètres Photolab™. Les cuves en verre et en quartz possèdent un marquage afin de placer les cuves dans le photomètre dans la même direction pour une précision encore plus élevée. Les cuves de mesure de la turbidité peuvent être marquées pour empêcher les influences par le verre : Ceci permet une précision plus élevée, également pour les valeurs < 1 NTU.
Spécification
Spécification
| Type | Cuvette |
| À utiliser avec (équipement) | Turbidimètre de laboratoire Turb 550, Turb 550 IR, Turb 555 et Turb 555 (IR) |
| Quantité | 3/boîte |