Learn More
Fisherbrand™ Barreaux d’agitation elliptiques turbo en PTFE avec noyau à base de terres rares
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Quantité:
10/boîte
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Comprend 10 barreaux d’agitation elliptiques turbo de différentes tailles
- 3 de chaque de 10 x 6, 15 x 10, 25 x 14 mm et 1 de 50 x 24 mm
- En PTFE avec noyau magnétique en samarium-cobalt encapsulé
- Les aimants en samarium-cobalt résistent presque totalement à la démagnétisation
- Identifié par un point de carbone noir, chimiquement inerte
Spécification
Spécification
| Description | Barreaux d’agitation elliptiques turbo en PTFE avec noyau à base de terres rares |
| Comprend | 3 barreaux d’agitation chacun de 10 x 6 mm, 15 x 10 mm, 25 x 14 mm et 1 de 50 x 24 mm |
| Plage de températures (métrique) | -200°C à +280°C |
| Matériau | PTFE avec noyau à base de terres rares |
| Quantité | 10/boîte |