Learn More
Cowie Technology™ Barreau d’agitation Turbo Flute en PTFE avec noyau à base de terres rares
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
21 mm
Longueur (métrique):
50 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavables |
| Certifications/Conformité | Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) |
| Couleur | Blanc |
| Description | Noyau magnétique en samarium-cobalt encapsulé PTFE |
| Dimensions (L x l x H) | 50 x 21 x 21 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Récipients & cuves / agitateurs chauffants |
| Hauteur (métrique) | 21 mm |
| Revêtement | PTFE |
| Diamètre (métrique) | 21 mm |
| Longueur (métrique) | 50 mm |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur