Learn More
Honeywell™ Système antichute à sangle Turbolite
Code produit 12687383
Modifier l'affichage
Click to view available options
Évalué pour un poids d’utilisateur d’au plus 136 kg, évalué pour un poids d’utilisateur d’au plus 100 kg à faible hauteur
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
12687383 Évalué pour un poids d’utilisateur d’au plus 136 kg, évalué pour un poids d’utilisateur d’au plus 100 kg à faible hauteur
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12687383 Fournisseur Honeywell™ Code fournisseur 1018015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    455.13€
    178.57€ / 1 pièces
    Économisez 276.56€
    60% de réduction
Expédition estimée: 11-02-2027
Dispositif antichute abordable, à faible dégagement qui agit en tant qu’alternative aux sangles avec absorbeur d’énergie.
  • L’indicateur de charge intégré de la sangle identifie le moment où l’unité doit être mise au rebut
  • Système de freinage à activation rapide en attente de brevet
  • Compact et léger
  • Sangle conçue pour mieux résister à l’abrasion et au temps (sangle vectran / polyester)
  • Boîtier en nylon léger, très solide et résistant aux chocs pour une durabilité maximale
  • Les roulettes pivotantes empêchent la torsion
  • Aucun renouvellement de certification annuelle n’est requis en usine
  • S’adapte à toutes les situations à faible dégagement
  • Peut être utilisé dans le facteur de chute 2 (sous l’anneau en D et non inférieur au niveau du pied)
  • Peut être utilisé des deux côtés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EPI catégorie CE : 3, ISO9001/2000, Attestation CE 0082/544/16012/08/0430
Résistance Évalué pour un poids d’utilisateur d’au plus 136 kg, évalué pour un poids d’utilisateur d’au plus 100 kg à faible hauteur
Poids (métrique) 0,877 kg
Longueur (métrique) capacité de fonctionnement du cordon de sécurité de 2 m
Matériau Impact élevé Nylon, moyeu en copolymère amortisseur, Noyau en Vectran, mousqueton à verrouillage par rotation en acier inoxydable