Learn More
Honeywell™ Visière Turboshield
Code produit 15846665
Modifier l'affichage
Click to view available options
Revêtement de la lentille:
Antibuée
Sans revêtement
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Revêtement de la lentille Conditionnement
15846665 Antibuée 1 pièce
15836665 Sans revêtement 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15846665 Fournisseur Honeywell™ Code fournisseur 1031744
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.86€
    33.95€ / 1 pièces
    Économisez 14.91€
    30% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Visière en polycarbonate en forme torique pour une utilisation avec le système Turboshield Honeywell™.
  • Soyez plus sûr avec 50 % de couverture de menton en plus par rapport aux visières traditionnelles, sans avoir besoin d’accessoires encombrants
  • Les visières peuvent être facilement enlevées avec le nouveau système d’écran facial Turboshield
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Catégorie EPI CE :2, Certificat CE :C1519.2HON, attestation CE :C1519.2HON, EN 166, EN 169, EN 170, EN 172
Revêtement de la lentille Antibuée
Description Diélectrique
Teinte de la lentille Transparent
À utiliser avec (équipement) Casque Turboshield
À utiliser avec (application) Protection frontale adaptée à la plupart des applications de travail en intérieur
Lens Material Polycarbonate