Learn More
Thermo Scientific™ Rotor vertical TV-1665
Code produit. 12161640 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Capacité:
16 x 6 mL
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12161640
Marque: Thermo Scientific™ 11672
Centrifugez vos échantillons à 65 000 tr/min grâce à l’exceptionnel rotor vertical TV-1665.
Centrifugez vos échantillons à 65 000 tr/min grâce à l’exceptionnel rotor vertical Thermo Scientific™ TV-1665.
Compatible avec :
Centrifugeuse sur pieds Thermo Scientific Sorvall WX 80, 90, 100 Ultra
Recommandé dans les domaines suivants :
idéal pour les applications avec des gradients.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Rotor vertical TV-1665
Matériau Titane
Type Rotor vertical
Capacité 16 x 6 mL
FCR max. 414 357 x g
Vitesse max. 65 000 tr/min
Rayon (métrique) 87,8 mm
Rayon (métrique) Min. 74,6 mm
Facteur K 9,8
Longueur max. du tube 66 mm
Diamètre max. du tube 13 mm
Poids net 9,07 kg (19,9 lb)
À utiliser avec (équipement) Ultracentrifugeuses Thermo Scientific™ Sorvall™ WX
Angle
Moy. RCF 383 209 x g
FCR min. 352 062 x g