Learn More
Étalon multi-éléments organiques à douze composants 200 μg/ml de chaque, Fisher chemical™
Code produit 12984275 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 ml
10 ml
Conditionnement:
10mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
12984275 5 ml 5mL
12994275 10 ml 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12984275 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur CM 1121
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Spécification
Nom chimique ou matériau Twelve component solution
Conditionnement Ampoule
Noms d’analytes ou de composants 2-Chlorophenol; 2-Methylphenol; 2-Nitrophenol; 2,4-Dichlorophenol; 2,4-Dimethylphenol; 2,4,5-Trichlorophenol; 2,4,6-Trichlorophenol; 4-Chloro-3-methylphenol; 4-Methylphenol; 4-Nitrophenol; Pentachlorophenol; Phenol
Forme physique Liquide
Concentration 200 μg/mL of each component
Numéro UN 1230
Type Solution étalon multi-composants organique
Élément 2-Chlorophenol, 2-Methylphenol, 2-Nitrophenol, 2,4-Dichlorophenol, 2,4-Dimethylphenol, 2,4,5-Trichlorophenol, 2,4,6-Trichlorophenol, 4-Chloro-3-methylphenol, 4-Methylphenol, 4-Nitrophenol, Pentachlorophenol, Phenol
Solvent or Matrix Methanol
Quantité 5 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Standard solution 12 Components in methanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P361+P364-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .