Learn More
Solution à vingt-deux éléments pour ICP Matrice HNO₃ à 100 mg/L, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Product Code. 12986213 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 ml
100 ml
500 ml
Unit Size:
100mL
500mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité unitSize
12986213 100 ml 100mL
12976213 50 ml 50mL
12996213 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 12986213 Supplier Fisher Chemical Supplier No. MS 103 100
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Tous nos matériaux de référence certifiés et nos réactifs sont produits sous une norme de qualité supérieure. ISO Système de management de la qualité ISO 9001, également accrédité selon la norme ISO/IEC 17025 et accrédité selon la norme ISO/IEC 9001 ISO Guide 34.
Solution à vingt deux éléments : As, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb Sb Se Sr, Ti, Tl, V, Zn pour ICP matrice HNO3 100 mg/l
Specifications
Nom chimique ou matériau Twenty-Two Elements Solution
Conditionnement Flacon
Noms d’analytes ou de composants As,Be,Bi,Ca,Cd,Co,Cr,Cu,Fe,Li,Mg,Mn,Mo,Ni,Pb,Sb,Se,Sr,Ti,Tl,V, Zn
Forme physique Liquide
Concentration 100 mg/L
Numéro UN 1760
Type Solution étalon multi-éléments ICP
Élément As, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, Ti, TI, V, Zn
Solvent or Matrix 5% HNO3
Quantité 100 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Multi-element Standard Solution for ICP. 22 Components in HNO3 5% (MS 103)
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Hazard Statement
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH207-Attention! Contient du cadmium. Des fumées dangereuses se développent pendant l'utilisation. Voir les informations fournies par le fabricant. Respectez les consignes de sécurité.
Precautionary Statement
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .