Learn More
LABPLAS Twirl'Blue
Code produit. 17990245
Click to view available options
Dimensions (L x l):
114 x 229 mm
140 x 229 mm
178 x 305 mm
Conditionnement:
1000 pièces
Code produit. 17990245
Marque: LABPLAS EPR5590B
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Sterile sampling bag with blue tint and writing area for easy labeling.
  • Twirl'Blue blue sterile bags
  • Safety tabs
  • Writing area for easy labeling
  • Closure with 2 round wires
  • Available in various sizes
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Blue Tint
Jetable Single-use
Stérilité Stérile
Épaisseur (métrique) 76,2 μm
Sans latex Oui
Épaisseur (impériale) 3 mil.
Dimensions (L x l) 140 x 229 mm
Longueur (impériale) 5.5 in.
Longueur (métrique) 140 mm
Largeur (impériale) 9 in
Largeur (métrique) 229 mm
Type de produit Sample Bag