Learn More
LABPLAS Twirl'Em Stand-Up Writing
Code produit. 17950195
Click to view available options
Dimensions (L x l):
114 x 229 mm
152 x 229 mm
Conditionnement:
1000 pièces
Code produit. 17950195
Marque: LABPLAS EPS4590N
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Sterile sample bags that can stand on their own for hands-free use, with writing area for easy labeling.
  • Twirl'Em Stand-Up Writing
  • Safety tabs
  • Clear, with writing area for easy labeling
  • Closure with 2 round wires
  • Available in various sizes
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Clear with White Block
Jetable Single-use
Stérilité Stérile
Épaisseur (métrique) 88.9 μm
Sans latex Oui
Épaisseur (impériale) 3.5 mil.
Dimensions (L x l) 114 x 229 mm
Longueur (impériale) 4.5 in.
Longueur (métrique) 114 mm
Largeur (impériale) 9 in
Largeur (métrique) 229 mm
Type de produit Sample Bag