Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Two-Neck Round-Bottom Flasks, Side Neck Angled
Code produit. p-7222493
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
250 ml
500 mL
1 L
2 L
Joint conique standard:
Col latéral 29/32
Col latéral NS 14/23
Col latéral NS 19/26
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10519951
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 03214173
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Flacons de distillation conformes à la norme DIN 12394 en complément de la norme DIN
  • Avec NS
  • Avec 3 cols latéraux inclinés (20°)
  • Avec étiquette de marquage
  • Matériau : DURAN™
Spécification
Capacité (métrique) 2 L
Matériau Verre Duran
Joint conique standard Col latéral NS 14/23