Learn More
Lenz Laborglasintrumente Two-Neck Round-Bottom Flasks, Side Neck Parallel
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
500 mL
1 L
2 L
4 L
Joint conique standard:
Col latéral NS 14/23
Col latéral NS 29/32
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Flacons de distillation
- Avec col latéral parallèle
- Avec joints rodés coniques
- Avec étiquette de marquage
- Matériau : DURAN™
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 500 mL |
| Matériau | Verre Duran |
| Joint conique standard | Col latéral NS 14/23 |
| Diamètre (métrique) externe | 105 mm |