Learn More
Lenz Laborglasintrumente Two-Neck Round-Bottom Flasks, Side Neck Parallel
Code produit. p-7222452
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
500 mL
1 L
2 L
4 L
Conditionnement:
1 pièce
Joint conique standard:
Col latéral NS 14/23
Col latéral NS 29/32
Code produit. 10768081
Marque: Lenz Laborglasintrumente 03204137
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Flacons de distillation
  • Avec col latéral parallèle
  • Avec joints rodés coniques
  • Avec étiquette de marquage
  • Matériau : DURAN™
Spécification
Capacité (métrique) 100 mL
Matériau Verre Duran
Diamètre (métrique) externe 64 mm