Learn More
Cole-Parmer™ Pince pivotante à deux broches, réglage unique, de taille moyenne, zinc nickelé
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Dimensions (métrique) de la poignée:
de 0 à 76 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- L’action pivotante permet un réglage complet à 360°
- Disponible en acier inox ou en zinc nickelé
- Fournies avec manchons en vinyle antidérapants et connecteur intégré
- Inclut les températures de couverture en fibre de verre supérieures à 100°C
- Disponible en petite, moyenne et grande tailles
Spécification
Spécification
| Type | Pince pivotante à 2 broches |
| Matériau | Zinc nickelé |
| À utiliser avec (équipement) | Idéales pour le matériel de laboratoire cylindrique |
| Longueur (impériale) | 6,06 po |
| Longueur (métrique) | 16,3 cm |
| Dimensions | Moyenne |
| Dimensions (métrique) de la poignée | de 0 à 76 mm |
| Dimensions (impériale) de la poignée | De 0 à 3 po |
| Jaw Type | 2 broches |