Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs pour tubes de rotor TX-200
Code produit. 10338204 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Capacité:
100 ml
12 tubes de 124 mm
50 ml
Microtube conique 1,5/2 ml
Tube conique 15 ml
Tube de prélèvement sanguin 5/7 ml
Tube de prélèvement sanguin de 10 ml ou tube Corex/Kimble de 15 ml
Tube de prélèvement sanguin de 15 ml
Tube universel de 25 ml
Tube à fond rond DIN de 50 ml
Tube à fond rond de 20 ml
Tube à fond rond de 5/7 ml
Tube à fond rond de 50 ml
Tube à fond rond/plat DIN de 25 ml
Tube à urine conique de 14 ml
Conditionnement:
4 pièces
Code produit. 10338204
Marque: Thermo Scientific™ 75003802
Utilisez les adaptateurs pour tubes de rotor Thermo Scientific™ TX-200 avec des godets ronds dans le rotor TX-200.
Les adaptateurs contiennent une grande variété de tubes, notamment des tubes à fond rond, coniques, urinaires, de prélèvement sanguin et des microtubes.
  • Capacité maximale du tube : 4 × 100 ml
  • Dia. ext. maximal × L : 48 × 122mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Rotor Tube Adapter
Capacité Tube à fond rond DIN de 50 ml
Diamètre max. du tube 35 mm
Longueur max. du tube 126 mm