Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs à rotor TX-400
Utilisez les adaptateurs Thermo Scientific™ TX-400 avec des godets ronds dans le rotor TX-400.
505.00€ - 535.00€
Code produit | Marque | Description | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10105244
|
Thermo Scientific™
75003680 |
Prélèvement sanguin de 5/7 ml | 4 |
505.00€
4 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10014034
|
Thermo Scientific™
75003681 |
Prélèvement sanguin de 10 ml ou Corex/Kimble de 15 ml | 4 |
505.00€
4 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10308054
|
Thermo Scientific™
75003682 |
Conique 15 ml | 4 |
505.00€
4 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10586394
|
Thermo Scientific™
75003683 |
Conique 50 ml | 4 |
505.00€
4 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10296454
|
Thermo Scientific™
75003700 |
Microtube conique de 1.5/2.0 ml | 4 |
505.00€
4 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10595644
|
Thermo Scientific™
75003703 |
Tube à fond plat / rond DIN de 30/25 ml | 4 |
530.00€
4 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10667555
|
Thermo Scientific™
75003704 |
Sarstedt à fond rond de 15 ml | 4 |
505.00€
4 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10247084
|
Thermo Scientific™
75003706 |
25 ml ; Universel | 4 |
535.00€
4 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10481935
|
Thermo Scientific™
75003707 |
Fond rond DIN, 50 ml | 4 |
530.00€
4 pièces |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10460595
|
Thermo Scientific™
75003708 |
Tube ouvert, fond rond de 100 ml | 4 |
530.00€
4 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10337914
|
Thermo Scientific™
75003788 |
Flacon de 175/200/225/250 ml | 4 |
505.00€
4 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10627755
|
Thermo Scientific™
75003793 |
RIA ou fond rond de 3 ml (sans bouchon) | 4 |
505.00€
4 pièces |
N/A
|
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10062774
|
Thermo Scientific™
75003794 |
Prélèvement sanguin de 15 ml (17 x 125 mm) | 4 |
505.00€
4 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10297274
|
Thermo Scientific™
75003798 |
Urine conique de 14 ml | 4 |
505.00€
4 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10358344
|
Thermo Scientific™
75003799 |
Fond rond de 50 ml | 4 |
505.00€
4 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Beschreibung
Utilisez les adaptateurs Thermo Scientific™ TX-400 avec des godets ronds dans le rotor TX-400.
Les adaptateurs permettent au rotor d’accepter des flacons jusqu’à 250 ml et des tubes jusqu’à 100 ml.- Capacité maximale de l’adaptateur : 4 × 250 ml (4 × 400 ml avec bio-flacons en polypropylène de 400 ml)
- Dia. ext. maximum de l’adaptateur × L : 62 × 125 mm (80 × 125 mm avec bio-flacons de 400 ml)
Spezifikation
4 |