Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs pour godets rectangulaires TX-750
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Capacité:
Tubes coniques de 15 ml
Tubes coniques de 50 ml
Conditionnement:
4 pièces
Description
Utilisez les adaptateurs pour godets rectangulaires Thermo Scientific™ TX-750 avec les godets pour rotors rectangulaires TX-750.
Portoir rectangulaire pour nacelle 250mL rotor TX-750
Spécification
Spécification
| Type | Tube Adapter |
| Capacité | Tubes coniques de 15 ml |