Learn More
Skytec™ Gants en nitrile fin à double certification TX424
Code produit 30242989
Change view
Click to view available options
Dimensions:
XS
Standard
Moyen
Grande
XL
2XL
Conditionnement:
100 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
30242989 2XL 100 pièces
30242975 XS 100 pièces
30242970 Standard 100 pièces
30242982 Moyen 100 pièces
30242976 Grande 100 pièces
30242957 XL 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 30242989 Fournisseur Skytec™ Code fournisseur SKG00424DL
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Gant d'examen à usage unique en nitrile, haute performance et sans poudre. Alternative nettement plus résistante au latex, doublement certifiée (industrielle et médicale) et apte au contact alimentaire.
  • Nitrile de haute qualité, souple et durable
  • Haute résistance à la pénétration et à la projection de nombreux produits chimiques
  • Finition texturée au bout des doigts pour une meilleure adhérence et un toucher plus précis.
  • Sans poudre, sans latex, non stérile, AQL 1,5
  • Chloré à l'intérieur pour plus de confort et moins de frottements lors de l'enfilage
  • Le nitrile possède des propriétés antistatiques
  • Approuvé pour la manipulation des aliments
  • Double étiquetage : EPI et médical
  • Dispositif médical conforme (MDD 93/42/CEE), conforme à la norme EN455 (toutes les pièces)
  • Testé par rapport aux médicaments de chimiothérapie selon ASTM D6978-05
  • Conforme à ASTM D6319-2019 et ASTM D5151-2019
Spécification
Certifications/Conformité CE III, UKCA, EN 374-1:2016 Tipo B: K,P,T , EN 374-2:2014 Sí , EN 374-5:2016 , EN 421:2010 , EN 455-1:2000 , EN 455-2:2015 Sí , EN 455-3:2015 Sí , EN 455-4:2009 Sí , EN 455 Dispositivo médico 21420:2020
Accelerator Free Non
Applications Soins de santé, Industriel, Laboratoire
AQL 1.5
Couleur Bleu
Jetable Usage unique
Finition externe Bout des doigts texturé
Finger Thickness (English) 5,9 mil
Finger Thickness (Metric) 0.15 mm
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 3,94 mil
Palm Thickness (Metric) 0.1 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants en nitrile
Dimensions 2XL
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 3,94 mil
Épaisseur (métrique) 0.1 mm
Type de manchette de gant À bord roulé
Longueur (impériale) 9,45 in
Longueur (métrique) 240 mm