Learn More
Skytec Gants jetables en nitrile sans latex TX4524
Code produit 17881094 Tous les produits Skytec Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
6, XS
7, Standard
8, Moyen
9, Grande
10, XL
11, 2XL
Conditionnement:
100 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17881094 8, Moyen 100 pièces
17801104 6, XS 100 pièces
17821104 7, Standard 100 pièces
17811104 9, Grande 100 pièces
17811084 10, XL 100 pièces
17831104 11, 2XL 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17881094 Fournisseur Skytec Code fournisseur SKG04524EF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.30€
    14.35€ / 100 pièces
    Économisez 6.95€
    32% de réduction
Expédition estimée: 07-12-2026
Les gants jetables en nitrile sans latex TX4524 sont des gants d'examen à usage unique en nitrile biodégradable haute performance. Durable, doublement certifié (industriel et médical) et apte au contact alimentaire.
  • Nitrile de haute qualité, souple et durable
  • Épaisseur de la paume : 0,11 mm (4,5 mil), poids : 5,4 g
  • Testé à ASTM D5526 (déterminer le degré et le taux de biodégradation anaérobie des matériaux dans des conditions de décharge accélérées)
    • Résultats : biodégradation de 79 % après 765 jours
  • Testé à ASTM D5511 (déterminer le degré et le taux de biodégradation anaérobie des matériaux dans des conditions de digestion anaérobie à haute teneur en solides)
    • Résultats : biodégradation de 40 % après 175 jours
  • Finition texturée pour une meilleure prise en main et un toucher plus agréable
  • Sans poudre, sans latex, non stérile, AQL 1,5
  • Chloré à l'intérieur pour plus de confort et moins de frottements lors de l'enfilage
  • Propriétés antistatiques dues aux propriétés antistatiques inhérentes au nitrile
  • Approuvé pour la manipulation des aliments ((UE) n° 10/2011, (CE) 1935/2004 et FDA 21 CFR 177.2600)
  • Double étiquetage : EPI et médical
  • Dispositif médical conforme (MDD 93/42/CEE), conforme à la norme EN455 (toutes les pièces)
Spécification
Certifications / conformité (Europe) EN374
Chlorinated Oui
Accelerator Free Non
Applications Industriel
AQL 1.5
Couleur Vert
Jetable Usage unique
Finition externe Entièrement texturés
Finger Thickness (English) 6 mil
Finger Thickness (Metric) 0.15 mm
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 4,5 mil
Palm Thickness (Metric) 0.11 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gant d’examen en nitrile
Dimensions 8, Moyen
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 4,5 mil
Épaisseur (métrique) 0.11 mm
FDA 510 (k) Non
Type de manchette de gant À bord roulé
Séries TX4524
Longueur (impériale) 9 in
Longueur (métrique) 24 cm