Learn More
Skytec Gants d'examen en nitrile sans poudre TX510 à usage unique
Code produit 30040304 Tous les produits Skytec Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
XS
Standard
Moyen
Grande
XL
2XL
Conditionnement:
100 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
30040304 Standard 100 pièces
30040301 XS 100 pièces
30040300 Moyen 100 pièces
30040303 Grande 100 pièces
30040299 XL 100 pièces
30040302 2XL 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 30040304 Fournisseur Skytec Code fournisseur SKG00510DD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.35€
    4.87€ / 100 pièces
    Économisez 16.48€
    77% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Gant d'examen à usage unique, 100 % nitrile et sans poudre.
Gant d'examen à usage unique en nitrile, sans poudre et haute performance. Alternative nettement plus résistante au latex, doublement certifiée (industrielle et médicale) et apte au contact alimentaire.
  • Nitrile de haute qualité, souple et durable
  • Bonne résistance à la pénétration et aux projections de nombreux produits chimiques
  • Finition texturée au bout des doigts pour une meilleure adhérence et un toucher plus précis.
  • Sans poudre, sans latex, non stérile, AQL 1,5
  • Chloré à l'intérieur pour plus de confort et moins de frottements lors de l'enfilage
  • Propriétés antistatiques dues aux propriétés antistatiques inhérentes au nitrile
  • Approuvé pour la manipulation des aliments
  • Double étiquetage : conforme aux EPI et aux dispositifs médicaux (MDD 93/42/CEE), conforme à la norme EN455 (toutes les pièces)
  • Testé par rapport aux médicaments de chimiothérapie selon ASTM D6978-05
  • Conforme à ASTM D6319-2019 et ASTM D5151-2019
Spécification
Certifications / conformité (Europe) CE Cat III, EN 374-1:2016/Type B : KPT, EN 374-5:2016 : Virus, dispositif médical EN 455
Chlorinated Oui
Accelerator Free Non
Applications Soins de santé, Industriel, Laboratoire
AQL 1.5
Couleur Bleu
Jetable Usage unique
Finition externe Bout des doigts texturé
Finger Thickness (English) 2,7 mil
Finger Thickness (Metric) 0.07 mm
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 2,7 mil
Palm Thickness (Metric) 0.07 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gant d’examen en nitrile
Dimensions Standard
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 2,7 mil
Épaisseur (métrique) 0.07 mm
FDA 510 (k) Non
Type de manchette de gant À bord roulé
Modèle TX510
Quantité 100 gants
Longueur (métrique) 240 mm
Afficher plus Afficher moins
La durée de vie dépend de l’application du génome et ne peut donc pas être spécifiée. Il incombe à l’utilisateur de s’assurer que le gant convient à l’usage auquel il est destiné.
Attention : ce gant ne protège pas des risques mécanique.