Learn More
Tybamate, LoGiCal
Code produit 30460514
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30460514 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30460514 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR1626.00
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tybamate
CAS 4268-36-4
Noms d’analytes ou de composants Tybamate
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C13 H26 N2 O4
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Tybamate, N-Butylcarbamic acid 2-[[(aminocarbonyl)oxy]methyl]-2-methylpentyl ester, Butylcarbamic acid 2-(hydroxymethyl)-2-methylpentyl ester carbamate (ester), Butylcarbamic acid 2-[[(aminocarbonyl)oxy]methyl]-2-methylpentyl ester, Butylcarbamic acid ester with 2-(hydroxymethyl)-2-methylpentyl carbamate, 2-Methyl-2-propyltrimethylene butylcarbamate carbamate, Benvil, Depran, Effisax, N-Butyl-2-methyl-2-propyl-1,3-propanediol dicarbamate, N-n-Butyl-2-methyl-2-propyl-1,3-propanediol dicarbamate, NSC 172126, Nospan, Reposan, Solacen, Solacin, Tibamate, Tibamax, Tybatran, W 713
Formule InChI InChI=1S/C13H26N2O4/c1-4-6-8-15-12(17)19-10-13(3,7-5-2)9-18-11(14)16/h4-10H2,1-3H3,(H2,14,16)(H,15,17)
Type de solution Neat
SMILES CCCCNC(=O)OCC(C)(CCC)COC(=O)N
Nom IUPAC [2-(carbamoyloxyméthyl)-2-méthylpentyl] N-butylcarbamate
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 274.36
Quantité 10 mg
Poids de la formule 274.1893 g/mol