Description
- Combinaison à capuche avec ouverture élastique autour du visage
- Rabat adhésif au menton pour un ajustement serré autour du respirateur
- Coutures cousues et recouvertes de ruban adhésif
- Rabat avec fermeture éclair auto-adhésive double
- Élastiques aux chevilles, aux poignets et à la taille
- Des passe-pouces empêchent les manches de remonter
- Tissu 100 % étanche aux particules
- Excellente barrière contre un large éventail de produits chimiques inorganiques concentrés et de risques biologiques
- Traitement antistatique (intérieur)
Spécification
Spécification
| Type de produit | Combinaisons à capuchon |
| Dimensions | S |
| Matériau | Tychem C |
| Couleur | Jaune |
| Type de taille | Élastique |
| Type de cheville | Élastique |
| Type de manchette | passe pouce |
| Type de goulot | Capuche |
| Hood Type | Élastique |
| Type de bouchon | Extension double avec languette auto-adhésive |
| Afficher plus |