Learn More
DuPont™ Ruban Tychem™ 2000
462.03 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22918" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "22918" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Ruban Tychem™ 2000
Description
Rouleau DuPont™ Tychem™ 2000 – Rouleau de protection chimique flexible TapeA avec niveau de protection Tychem™ 2000 et adhérence sécurisée pour améliorer le niveau de sécurité de l’EPI. Il est généralement utilisé comme une connexion entre les gants Tychem™ et les vêtements de protection Tychem™, Tyvek™ ou ProShield™ de catégorie III. Il peut également être utilisé pour coller le capot d’un vêtement de protection de catégorie III sur le masque, les chevilles sur les bottes et le rabat à fermeture éclair.
- Certifiés conformément au règlement (UE) 2016/425 (inactif)
- EPI catégorie I
- Protection chimique contre les acides et les bases inorganiques
- Données de perméation disponibles pour 95 produits chimiques, permettant une comparaison et une correspondance entre le niveau de protection du vêtement de protection chimique et le gant chimique
- Élongation élevée pour une meilleure étanchéité et une étanchéité plus lisse
- Niveau optimal d’élasticité et d’adhérence
- Peut être utilisé avec des vêtements de type 3, 4, 5, 6 dans des expositions chimiques moins exigeantes
Spécification
Dimensions | Taille unique |
Largeur (impériale) | 1,89 po |
Largeur (métrique) | 48 mm |
Longueur (impériale) | 164 pi |
Certifications/Conformité | Certification de catégorie I, certifiée conforme à la réglementation EU 2016/425 |
Couleur | Jaune |
Longueur (métrique) | 50 m |
Type de produit | Ruban chimique |