Learn More
DuPont™ Tychem™ 6000 AL TF630 00
Code produit 17966871
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Standard
Moyen
Grande
XL
2XL
3XL
Conditionnement:
2 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
17966871 Standard 2 pièces
17956861 Moyen 2 pièces
17976871 Grande 2 pièces
17966861 XL 2 pièces
17986871 2XL 2 pièces
17976861 3XL 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 17966871 Fournisseur DuPont™ Code fournisseur D15571038
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    432.02€
    317.88€ / 2 pièces
    Économisez 114.14€
    26% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Tychem™ 6000 AL TF630 00 est une combinaison ventilée avec des coutures cousues et sursoudées. Elle est dotée d'une capuche entièrement fermée avec une visière transparente à l'avant et au sommet. Fermeture avant avec double rabat à scratch, fermeture éclair simple au centre et ouverture horizontale.
  • Combinaison ventilée disponible des tailles S à 3XL.
  • Poignets élastiqués et passant élastique pour le pouce à l'intérieur de la manche.
  • Chaussettes absorbantes intégrées avec rabat de botte.
  • Gris.
  • Le système de protection est composé de Tychem™ 6000 AL TF630 00 et le DuPont La ceinture de conduite d'air, modèle 8000513914, aide à protéger le travailleur des contaminants.
  • Le plénum de distribution d'air est constitué de Tychem™ Le tissu 6000 diffuse un air frais et respirant, contribuant ainsi à réduire le stress thermique.
  • La fermeture simplifiée facilite l'enfilage et permet un retrait rapide grâce à une bande d'évacuation d'urgence.
  • En plus de sa visière transparente supérieure, cette combinaison ventilée offre une membrane 180° sans PVC et hautement résistante aux produits chimiques.° vue panoramique.
  • Tychem™ Les vêtements 6000 AL sont fabriqués à partir d'un tissu léger et durable (< 500 g par vêtement) constitué d'un film barrière exclusif laminé sur Tyvek™ substrat. Ils offrent une excellente protection contre de nombreux produits chimiques organiques industriels dangereux, des produits chimiques inorganiques hautement concentrés (même sous pression), des particules, des risques biologiques et certains agents de guerre chimique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Gris
À utiliser avec (application) Protection contre les déchets
Hood Type Entièrement encapsulée
Matériau Tychem
Dimensions Standard
Type de bouchon Tirette horizontale avec croquet et une boucle pour le double rabat
Jetable Usage unique
Sexe Unisexe
Sans latex Oui
Nbre de poches Aucun