Learn More
DuPont™ Tychem™ 6000 AL TF640 WG
Code produit 17956881
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Standard
Moyen
Grande
XL
2XL
3XL
Conditionnement:
2 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17956881 2XL 2 pièces
17926881 Standard 2 pièces
17946871 Moyen 2 pièces
17936881 Grande 2 pièces
17956871 XL 2 pièces
17946881 3XL 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 17956881 Fournisseur DuPont™ Code fournisseur D15571110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    232.14€
    169.90€ / 2 pièces
    Économisez 62.24€
    26% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 22-02-2027
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Tychem™ La combinaison 6000 AL TF640 WG est une combinaison ventilée avec des coutures cousues et sursoudées. Elle est dotée d'une capuche entièrement fermée avec une visière transparente à l'avant et au sommet. Fermeture avant à double rabat auto-agrippant, fermeture éclair simple au centre, ouverture horizontale.
  • Combinaison ventilée disponible des tailles S à 3XL.
  • Poignets élastiqués et passant élastique pour le pouce à l'intérieur de la manche.
  • Ensemble de protection composé de gaines intérieures dissipatives intégrées fixées à des gaines extérieures dissipatives.
  • Gris.
    Le système de protection est composé de Tychem™ 6000 AL TF640 WG et le DuPont La ceinture de conduite d'air, modèle 8000513914, aide à protéger le travailleur des contaminants.
  • Le plénum de distribution d'air est constitué de Tychem™ Le tissu 6000 diffuse un air frais et respirant, contribuant ainsi à réduire le stress thermique.
  • La fermeture simplifiée facilite l'enfilage et permet un retrait rapide grâce à une bande d'évacuation d'urgence.
  • En plus de sa visière transparente supérieure, cette combinaison ventilée offre une membrane 180° sans PVC et hautement résistante aux produits chimiques.° vue panoramique.
  • Tychem™ Les vêtements 6000 AL sont fabriqués à partir d'un tissu léger et durable (< 500 g par vêtement) constitué d'un film barrière exclusif laminé sur Tyvek™ substrat.
  • Ils offrent une excellente protection contre de nombreux produits chimiques organiques industriels dangereux, des produits chimiques inorganiques hautement concentrés (même sous pression), des particules, des risques biologiques et certains agents de guerre chimique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Gris
À utiliser avec (application) Protection contre les déchets
Hood Type Entièrement encapsulée
Matériau Tychem
Dimensions 2XL
Type de bouchon Tirette horizontale avec croquet et une boucle pour le double rabat
Jetable Usage unique
Sexe Unisexe
Sans latex Oui
Nbre de poches Aucun