Learn More
DuPont™ Combinaison Tychem™ 6000 F FaceSeal
Code produit 16328555 Tous les produits DuPont Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Standard
Moyen
Grand
2XL
3XL
XXXXL
XXXXXL
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
16328555 Standard 1 pièce
16348555 Moyen 1 pièce
16338555 Grand 1 pièce
16358555 2XL 1 pièce
16368555 3XL 1 pièce
16378555 XXXXL 1 pièce
16388555 XXXXXL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 16328555 Fournisseur DuPont™ Code fournisseur D15490341
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    151.99€
    114.49€ / 1 pièces
    Économisez 37.50€
    24% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
La combinaison Tychem™ 6000 F FaceSeal DuPont est une combinaison à capuchon qui comprend un joint en caoutchouc permettant de garantir un bon ajustement.
  • Fabriqué à partir d’un tissu léger et durable (< 500 g par vêtement) composé d’un film de protection exclusif laminé sur un substrat Tyvek™ très résistant
  • Assure une excellente protection contre de nombreux produits chimiques, permet de protéger le personnel contre de nombreux produits chimiques organiques industriels toxiques, les produits chimiques inorganiques très concentrés (même pressurisés), les particules, les dangers biologiques et certains agents de guerre chimique
  • Certification de conformité à la réglementation (UE) 2016 / 425
  • Vêtements de protection chimique, catégorie III, type 3-B, 4-B, 5-B et 6-B
  • EN 14126 (barrière protectrice contre les agents infectieux), EN 1073-2 (protection contre la contamination radioactive)
  • Traitement antistatique (EN 1149-5) à l’intérieur
  • Coutures cousues et recouvertes d’un ruban adhésif protecteur pour plus de résistance et de protection
  • S’enfile par l’arrière, avec système de fermeture à glissière, double fermeture à glissière avec boutons-pression et fermeture auto-agrippante
  • Sous-gants intégrés
  • Utilisée pour une large gamme d’applications, du nettoyage de déversements chimiques aux interventions d’urgence en passant par les applications pétrochimiques et militaires
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Gris
Dimensions Standard
Type de cheville Chaussettes attachées
Type de bouchon Fermeture éclair à entrée arrière avec double rabat, boutons et joint à boucle et crochet
Type de manchette Gants attachés
Jetable Usage unique
Sexe Unisexe
Type de goulot Capuche
Quantité 1/boîte
Type de couture Cousu, scellé
Stérilité Non stérile
Type de taille Élastique