Learn More
DuPont™ Tychem™ 6000 F Plus
Code produit 15795693 Tous les produits DuPont Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Conditionnement:
10 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15795693 L 10 pièces
15775693 S 10 pièces
15785693 M 10 pièces
15705703 XL 10 pièces
15715703 2XL 10 pièces
15725703 3XL 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 15795693 Fournisseur DuPont™ Code fournisseur D15344186
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    539.00€
    426.39€ / 10 pièces
    Économisez 112.61€
    20% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Les vêtements DuPont™ Tychem™ 6000 F Plus offrent une excellente résistance à la perméation chimique à de nombreux produits chimiques organiques industriels toxiques, à des produits chimiques inorganiques hautement concentrés, à des particules, à des risques biologiques et à certains agents de guerre chimique, dans une conception innovante.
  • DuPont™ Tychem™ 6000 F Plus. Combinaison à capuche disponible en gris. Élastiques autour du visage, aux poignets et aux chevilles pour un ajustement optimal. Manchettes doubles, manchettes intérieures maillées, passe-poucepour empêcher les manches de remonter. Fermeture avant avec double fermeture éclair, double rabat et ruban adhésif au niveau du rabat extérieur.
    Les vêtements Tychem™ 6000 F sont fabriqués à partir d’un tissu Tychem™ 6000 F léger et durable (<500 g par vêtement) composé d’un film barrière exclusif laminé sur un substrat Tyvek™ robuste. Ils offrent une excellente résistance à la perméation chimique pour une large gamme de produits chimiques, ce qui permet de protéger le personnel contre de nombreux produits chimiques organiques industriels toxiques, produits chimiques non organiques hautement concentrés (même sous pression), particules, risques biologiques et certains agents de guerre chimique 
    Les vêtements Tychem™ 6000 F sont généralement utilisés pour un large gamme d’applications, du nettoyage des déversements chimiques, des interventions d’urgence aux applications militaires et pétrochimiques.
  • Certification de conformité à la réglementation (UE) 2016 / 425
  • Vêtements de protection chimique, catégorie III, type 3-B, 4-B, 5-B et 6-B
  • EN 14126 (barrière protectrice contre les agents infectieux), EN 1073-2 (protection contre la contamination radioactive)
  • Traitement antistatique (EN 1149-5) sur l’intérieur
  • Coutures cousues et recouvertes d’un ruban adhésif protecteur pour plus de résistance et de protection
  • Fermeture avant avec double fermeture éclair, double rabat, rabat extérieur avec ruban adhésif
  • Manchettes doubles, passe-pouce, manchettes intérieures maillées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Vêtements de protection chimique
Dimensions L
Sexe Unisexe
Matériau Tychem
Couleur Gris
Jetable Usage unique
Type de taille Élastique
Type de cheville Élastique
Type de manchette passe pouce, Élastique
Type de goulot Capuche
Type de cagoule Élastique
Type de bouchon Fermeture éclair double avec rabat double auto-adhésif
Type de couture Piqué, Ruban adhésif
Type de protection Catégorie III, Type 3-B, 4-B, 5-B et 6-B EN 14126 (barrière aux agents infectieux), EN 1073-2 (protection contre la contamination radioactive)
Résistance Produits chimiques, Liquide, Particule, Antistatique, Abrasion
Type de collier Capuche
Certifications/Conformité Certifié selon le Règlement (UE) 2016/425, Vêtements de protection chimique, Catégorie III, Type 3-B, 4-B, 5-B et 6-B, EN 14126 (barrière contre les agents infectieux), EN 1073-2 (protection contre la contamination radioactive), Traitement antistatique (EN 1149-5) - à l'intérieur.
Description Tychem&trade ; 6000 F Plus
Nbre de poches Aucun
Taille (impériale) de la poitrine 39-43 in
Taille (métrique) de la poitrine 100 à 108 cm
Épaisseur 210 μm
À utiliser avec (application) Nettoyage de déversements de produits chimiques, intervention d'urgence, applications militaires et pétrochimiques.
Hauteur (métrique) 174 à 182 cm
Poids (impériale) 120 g/m2
Quantité 10/Carton