Learn More
DuPont™ Combinaison Tychem™ 6000 F avec chaussettes
Code produit 16233512 Tous les produits DuPont Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Standard
Moyen
Grand
Très grand
2XL
3XL
Conditionnement:
20 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
16233512 Moyen 20 pièces
16273512 Standard 20 pièces
16223512 Grand 20 pièces
16243512 Très grand 20 pièces
16203512 2XL 20 pièces
16213512 3XL 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 16233512 Fournisseur DuPont™ Code fournisseur D13495142
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1037.88€
    832.69€ / 20 pièces
    Économisez 205.19€
    19% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Combinaison à capuche DuPont Tychem™ 6000 F avec chaussettes intégrées conçues pour être portées à l’intérieur des chaussures ou des bottes.
  • Fabriqué à partir d’un tissu léger et durable (< 500 g par vêtement) composé d’un film de protection exclusif laminé sur un substrat Tyvek™ très résistant
  • Assure une excellente protection contre de nombreux produits chimiques, permet de protéger le personnel contre de nombreux produits chimiques organiques industriels toxiques, les produits chimiques inorganiques très concentrés (même pressurisés), les particules, les dangers biologiques et certains agents de guerre chimique
  • Certification de conformité à la réglementation (UE) 2016 / 425
  • Vêtements de protection chimique, catégorie III, type 3-B, 4-B, 5-B et 6-B
  • EN 14126 (barrière protectrice contre les agents infectieux), EN 1073-2 (protection contre la contamination radioactive)
  • Traitement antistatique (EN 1149-5) à l’intérieur
  • Coutures cousues et recouvertes d’un ruban adhésif protecteur pour plus de résistance et de protection
  • Système de double fermeture à glissière auto-adhésif pour une protection accrue
  • Utilisée pour une large gamme d’applications, du nettoyage de déversements chimiques aux interventions d’urgence en passant par les applications pétrochimiques et militaires
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Gris
Dimensions Moyen
Type de cheville Élastiques, chaussettes intégrées, surbottes
Type de bouchon Double fermeture éclair avec rabat auto-adhésif et rabat sur le menton
Type de manchette passe pouce
Description Conditionnement individuel
Jetable Usage unique
Sexe Unisexe
Type de goulot Capuche
Quantité 20/boîte
Type de couture Cousu, scellé
Stérilité Non stérile
Type de taille Élastique