Learn More
DuPont™ Tychem™ 6000 Tape
Code produit 31903155 Tous les produits DuPont Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique):
50 mm
Conditionnement:
12 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) Conditionnement
31903155 50 mm 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31903155 Fournisseur DuPont™ Code fournisseur D15583543
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    692.49€
    540.07€ / 12 pièces
    Économisez 152.42€
    22% de réduction
Expédition estimée: 15-12-2026
Conçu pour être utilisé en association avec des vêtements de catégorie III Tychem™, Tyvek™ ou ProShield™ protections chimiques, ce ruban barrière chimique jaune offre un scellement supplémentaire pour les gants, le rabat de fermeture éclair, les bottes, la capuche et d’autres interfaces afin de réduire les risques d’exposition.
  • Présente une bonne adhérence, une déchirure facile à la main et un curling bas.
  • Adapté à une utilisation dans diverses applications, notamment la réponse aux urgences, le nettoyage des déversements chimiques, les tâches de l’industrie pétrochimique et les opérations de maintenance.
  • Quantité/boîte : 12 rouleaux par boîte.
  • Largeur 50 mm, longueur 50 m par rouleau
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions Taille unique
Largeur (impériale) 2 in
Largeur (métrique) 50 mm
Longueur (impériale) 162 ft.
Couleur Jaune
Longueur (métrique) 50 m
Type de produit Bande Barrière