Learn More
DuPont™ Tychem™ NT430
Code produit 16330466 Tous les produits DuPont Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
2XL, 11
L, 9
M, 8
S, 7
XL, 10
XS, 6
Conditionnement:
12 paires
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
16330466 M, 8 12 paires
16310466 XS, 6 12 paires
16320466 S, 7 12 paires
16340466 L, 9 12 paires
16350466 XL, 10 12 paires
16360466 2XL, 11 12 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 16330466 Fournisseur DuPont™ Code fournisseur D15536295
 Article restreint
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Nitrile hybride très confortable. Idéal pour travailler dans des environnements humides ou gras et pour la manipulation de petites pièces. Approuvé pour la manipulation des aliments.
  • Gants en nitrile de 0,23 mm pour des tâches nécessitant des performances chimiques et un ajustement, une sensation et un confort optimaux
  • La légère sensation de “peau de fond” et la formulation à faible module réduisent la fatigue des mains
  • CE CAT III — EN ISO 374-1:2016 /TYPE A, JKOPT
  • EN ISO 374-5 :2016
  • Compatible avec les denrées alimentaires
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certifications / conformité (Europe) CE CAT III
Couleur Bleu
Matériau Nitrile
Dimensions M, 8
Épaisseur (impériale) 9 mil
Épaisseur (métrique) 0,23 mm
Modèle D15536295
  1. Entreposer à l’abri de la lumière et de l’humidité
  2. Rincer les gants à l’eau courante avant de les retirer, en utilisant un détergent neutre si nécessaire
  3. Les gants ne doivent pas être utilisés à proximité d’une source de chaleur, d’une flamme nue, d’étincelles ou dans un environnement potentiellement inflammable
  4. Réservé à l’usage professionnel
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.