Learn More
Heidolph™ Tubulure (alimentaire) Tygon™ 2001
Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
0,8 mm
1,7 mm
3,1 mm
4,8 mm
6,3 mm
6,4 mm
Diamètre (métrique) externe:
4,0 mm
4,9 mm
6,3 mm
8,0 mm
9,5 mm
9,8 mm
11,3 mm
Épaisseur (métrique):
1,6 mm
2,5 mm
Conditionnement:
1 pièce
1m
Description
- Idéale pour l’essence, le kérosène, l’huile de chauffage, les solutions de coupe et les liquides de refroidissement avec une base de glycol.
- Résistance à l’ozone et aux UV.
- Excellente résistance chimique.
- Convient à l’utilisation de solvants polaires.
- Plastifiant et sans huile
- Durée de vie à la flexion supérieure dans les pompes péristaltiques
- Translucide pour faciliter l’inspection visuelle
- Flexibilité exceptionnelle
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | USP classe VI, FDA (21 CFR 177.2600) et bonnes pratiques de laboratoire |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (métrique) interne | 6,4 mm |
| Matériau | Tygon E-Food |
| Diamètre (métrique) externe | 11,3 mm |
| Épaisseur (métrique) | 2,5 mm |
| À utiliser avec | Pompe |
| À utiliser avec (application) | Extrêmement résistante aux produits chimiques, adaptée à une utilisation avec des solvants polaires, plastifiant et sans huile, durée de vie à la flexion supérieure dans les pompes péristaltiques, translucide pour faciliter l’inspection visuelle, flexibilité exceptionnelle. |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -78°C |
| Stérilité | Non stérile |
| Afficher plus |