Learn More
Heidolph™ Tubulure (alimentaire) Tygon™ 2001
Code produit. 10269841 Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
0,8 mm
1,7 mm
3,1 mm
4,8 mm
6,3 mm
6,4 mm
Diamètre (métrique) externe:
4,0 mm
4,9 mm
6,3 mm
8,0 mm
9,5 mm
9,8 mm
11,3 mm
Épaisseur (métrique):
1,6 mm
2,5 mm
Conditionnement:
1 pièce
1m
Code produit. 10269841
Marque: Heidolph™ 5258002700
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Convient particulièrement à une utilisation dans l’industrie alimentaire. La tubulure alimentaire Heidolph™ Tygon™ 2001 fonctionne bien avec des produits à haute teneur en graisses.
  • Idéale pour l’essence, le kérosène, l’huile de chauffage, les solutions de coupe et les liquides de refroidissement avec une base de glycol.
  • Résistance à l’ozone et aux UV.
  • Excellente résistance chimique.
  • Convient à l’utilisation de solvants polaires.
  • Plastifiant et sans huile
  • Durée de vie à la flexion supérieure dans les pompes péristaltiques
  • Translucide pour faciliter l’inspection visuelle
  • Flexibilité exceptionnelle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité USP classe VI, FDA (21 CFR 177.2600) et GLP
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 4,8 mm
Matériau Tygon E-Food
Diamètre (métrique) externe 8,0 mm
Épaisseur (métrique) 1,6 mm
À utiliser avec Pompe
À utiliser avec (application) Extrêmement résistante aux produits chimiques, adaptée à une utilisation avec des solvants polaires, plastifiant et sans huile, durée de vie à la flexion supérieure dans les pompes péristaltiques, translucide pour faciliter l’inspection visuelle, flexibilité exceptionnelle.
Température min. de fonctionnement (métrique) -78°C
Stérilité Non stérile
Méthode de stérilisation Autoclavez pendant 30 min (à 1 bar, stérilisation par irradiation ou à l’oxyde d’éthylène).
Hauteur (métrique) 8,8 m Eau
Limites Ne convient pas à l’entraînement de pompe Hei-Flow Value 06
Couleur Transparent
Pression maximale Temps continu / court : 0,5/1,5 bar
Niveau de vide Bon
Max. Operating Temperature (Metric) 71°C
Type de produit Tube de pompe