Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure en silicone sanitaire Tygon™3350
Code produit. 12356909
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
14 mm
8 mm
10 mm
15 mm
18 mm
20 mm
Diamètre (métrique) externe:
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
14 mm
21 mm
24 mm
27 mm
Conditionnement:
1 pièce
15m
Code produit. 12356909
Marque: Saint Gobain Life Sciences T330N203
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçue pour réduire le risque de piégeage de particules et d’accumulation microscopique pendant le transfert de liquide. La tubulure en silicone sanitaire Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ 3350 est dotée d’une surface intérieure ultra lisse et d’une surface réduite pour améliorer le débit
  • L’alésage intérieur ultra-lisse limite le piégeage potentiel des particules.
  • Les substances extractibles minimales contribuent au maintien de l’intégrité des fluides.
  • Biocompatibilité documentée pour les applications sensibles
  • Excellentes caractéristiques d’écoulement des liquides
  • Entièrement testés selon les normes ISO 10993 pour faciliter le processus de validation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité NSF-51, 3-A, FDA
Diamètre (impériale) interne 0,31 in
Diamètre (métrique) interne 8 mm
Matériau Silicone
Diamètre (impériale) externe 0,47 in
Diamètre (métrique) externe 12 mm
Longueur totale (impériale) 49.2 ft.
Longueur totale (métrique) 15 m
Épaisseur (impériale) 0,08 in
Épaisseur (métrique) 2 mm
À utiliser avec (application) Distribution d’aliments et de boissons
Température min. de fonctionnement (impériale) -112 °F
Température min. de fonctionnement (métrique) -80°C
Couleur Transparent
Dureté 50 (Shore A)
Max. Operating Temperature (English) 399,2 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 204 °C
Type de produit Tubing