Få mere at vide
Saint Gobain Life Sciences Tubulure en silicone sanitaire Tygon™3350
Artikelnummer. 12386899
Klik for at se tilgængelige muligheder
Diamètre (métrique) interne:
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
14 mm
8 mm
10 mm
15 mm
18 mm
20 mm
Diamètre (métrique) externe:
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
14 mm
21 mm
24 mm
27 mm
Pakningsstørrelse:
1 pièce
15m
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 12386899
Brand: Saint Gobain Life Sciences T330G203
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Conçue pour réduire le risque de piégeage de particules et d’accumulation microscopique pendant le transfert de liquide. La tubulure en silicone sanitaire Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ 3350 est dotée d’une surface intérieure ultra lisse et d’une surface réduite pour améliorer le débit
  • L’alésage intérieur ultra-lisse limite le piégeage potentiel des particules.
  • Les substances extractibles minimales contribuent au maintien de l’intégrité des fluides.
  • Biocompatibilité documentée pour les applications sensibles
  • Excellentes caractéristiques d’écoulement des liquides
  • Entièrement testés selon les normes ISO 10993 pour faciliter le processus de validation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certifications/Conformité NSF-51, 3-A, FDA
Diamètre (impériale) interne 0,16 in
Diamètre (métrique) interne 4 mm
Matériau Silicone
Diamètre (impériale) externe 0,31 in
Diamètre (métrique) externe 8 mm
Longueur totale (impériale) 49.2 ft.
Longueur totale (métrique) 15 m
Épaisseur (impériale) 0,08 in
Épaisseur (métrique) 2 mm
À utiliser avec (application) Distribution d’aliments et de boissons
Température min. de fonctionnement (impériale) -112°F
Température min. de fonctionnement (métrique) -80°C
Couleur Transparent
Dureté 50 (Shore A)
Max. Operating Temperature (English) 399.2°F
Max. Operating Temperature (Metric) 204°C
Type de produit Tubing
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.