Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure en silicone sanitaire Tygon™3350
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
14 mm
8 mm
10 mm
15 mm
18 mm
20 mm
Diamètre (métrique) externe:
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
14 mm
21 mm
24 mm
27 mm
Conditionnement:
1 pièce
15m
Description
- L’alésage intérieur ultra-lisse limite le piégeage potentiel des particules.
- Les substances extractibles minimales contribuent au maintien de l’intégrité des fluides.
- Biocompatibilité documentée pour les applications sensibles
- Excellentes caractéristiques d’écoulement des liquides
- Entièrement testés selon les normes ISO 10993 pour faciliter le processus de validation
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | NSF-51, 3-A, FDA |
| Diamètre (impériale) interne | 0,12 in |
| Diamètre (métrique) interne | 3 mm |
| Matériau | Silicone |
| Diamètre (impériale) externe | 0,24 in |
| Diamètre (métrique) externe | 6 mm |
| Longueur totale (impériale) | 49.2 ft. |
| Longueur totale (métrique) | 15 m |
| Épaisseur (impériale) | 0.06 in. |
| Épaisseur (métrique) | 1,5 mm |
| Afficher plus |