Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure Tygon™ SPT-3350, 1,6 mm
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
1,60 mm
2,4 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
8 mm
9,5 mm
11,1 mm
12,7 mm
Diamètre (métrique) externe:
4,80 mm
5,6 mm
6,4 mm
8 mm
9,6 mm
11,2 mm
12,7 mm
14,3 mm
15,9 mm
Conditionnement:
1 pièce
15m
Description
- L’alésage intérieur ultra-lisse limite le piégeage potentiel des particules.
- Un minimum de substances extractibles contribue à maintenir l’intégrité des liquides
- Excellentes caractéristiques d’écoulement des liquides
- Inventaire complet des tailles standard disponibles, y compris les tailles métriques
Spezifikation
Specifica
| Certifications/Conformité | FDA (21 CFR par. 177.2600), NSF 51, ISO 10993 |
| Diamètre (impériale) interne | 0,09 in |
| Diamètre (métrique) interne | 2,4 mm |
| Matériau | Silicone |
| Diamètre (impériale) externe | 0,22 in |
| Diamètre (métrique) externe | 5,6 mm |
| Longueur totale (impériale) | 49.2 ft. |
| Longueur totale (métrique) | 15 m |
| Épaisseur (impériale) | 0.06 in. |
| Épaisseur (métrique) | 1,6 mm |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto