Learn More
Masterflex™ Tubulure sans DEHP Tygon™ E-3603
Description
- Formule : Tygon™ E-3603
- Applications : Usage général en laboratoire, industrie agroalimentaire et biopharmaceutique, appareils d’analyse.
- Caractéristiques : Sans DEHP, sans phtalate. Longue durée de vie, résistant aux produits chimiques, non oxydant ; capable de se courber à des angles très serrés et convient à tous les raccords. Transparent.
- Certifications : Conforme aux exigences de la FDA ; conforme à la norme USP classe VI et aux exigences de la norme NSF 51.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Conforme aux exigences de la FDA ; conforme à la norme USP classe VI et aux exigences de la norme NSF 51 |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (métrique) interne | 1,5875 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 3,175 mm |
| À utiliser avec (application) | Usage général en laboratoire, industrie agroalimentaire et biopharmaceutique, appareils d’analyse. |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -45°C |
| Quantité d’emballage | 15,2 m/boîte |
| Méthode de stérilisation | Autoclave ou oxyde d’éthylène |
| Pression maximale | 36°psi |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 74°C |