Learn More
Masterflex™ Tubulure Tygon™ E-3603
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
6 mm
6,4 mm
8 mm
10 mm
Diamètre (métrique) externe:
4 mm
5 mm
6 mm
7,1 mm
8 mm
9 mm
9 mm
12 mm
12,7 mm
14 mm
Épaisseur (métrique):
1 mm
1,5 mm
1.5 mm
1,6 mm
2 mm
2,4 mm
3,2 mm
Longueur totale (métrique):
15 m
15,2 m
15 m
Conditionnement:
15m
Beskrivelse
Formulée pour résister à la fatigue de souplesse et à l’abrasion, elle est moins perméable que les tubulures en caoutchouc.La tubulure Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon E-3603 supporte quasiment tous les produits chimiques inorganiques que l’on trouve dans un laboratoire.
- La nouvelle composition d’origine biologique offre les mêmes performances exceptionnelles
- Cohérence d’un lot à l’autre pour des résultats reproductibles
- Non toxique et non contaminant
- Paroi intérieure lisse et polie
- Glisse facilement et en toute sécurité sur les raccords et les fixations pour des installations de laboratoire simples
- Sans BPA ni phthalates
- Tailles standard disponibles pour maintenir un vide complet à température ambiante
Applications courantes
- Utilisation générale en laboratoire
- Agroalimentaire
- Applications biopharmaceutiques
- Instruments analytiques
- Pompes péristaltiques et pompes à vide
- Idéale pour les condenseurs, les incubateurs, les dessiccateurs, les conduites de gaz et les conduites d’évacuation
Tekniske data
Tekniske data
| Certifications/Conformité | FDA, NSF, 3-A, USP classe VI, Loi japonaise sur l’hygiène alimentaire n° 370/1959, 1935/2004/CE, 10/2011/UE |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (impériale) interne | 0,16 in |
| Diamètre (métrique) interne | 4 mm |
| Matériau | Tygon E-3603 |
| Diamètre (impériale) externe | 0,28 in |
| Diamètre (métrique) externe | 7,1 mm |
| Longueur totale (impériale) | 49.2 ft. |
| Longueur totale (métrique) | 15 m |
| Épaisseur (impériale) | 0.06 in. |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion