Learn More
Masterflex™ Tubulure Tygon™ E-3603
Code produit. 10323642
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
6 mm
6,4 mm
8 mm
10 mm
Diamètre (métrique) externe:
4 mm
5 mm
6 mm
7,1 mm
8 mm
9 mm
9 mm
12 mm
12,7 mm
14 mm
Épaisseur (métrique):
1 mm
1,5 mm
1.5 mm
1,6 mm
2 mm
2,4 mm
3,2 mm
Longueur totale (métrique):
15 m
15,2 m
15 m
Conditionnement:
15m
Code produit. 10323642
Marque: Masterflex™ ACF1S1518C
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conçus pour résister à la fatigue causée par la flexion et à l’abrasion, ils sont moins perméables que les tubulures en caoutchouc. Les tubulures Tygon E-3603 Saint Gobain Performance Plastics™ supportent pratiquement tous les produits chimiques inorganiques présents en laboratoire.
Formulée pour résister à la fatigue de souplesse et à l’abrasion, elle est moins perméable que les tubulures en caoutchouc.La tubulure Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon E-3603 supporte quasiment tous les produits chimiques inorganiques que l’on trouve dans un laboratoire.
  • La nouvelle composition d’origine biologique offre les mêmes performances exceptionnelles
  • Cohérence d’un lot à l’autre pour des résultats reproductibles
  • Non toxique et non contaminant
  • Paroi intérieure lisse et polie
  • Glisse facilement et en toute sécurité sur les raccords et les fixations pour des installations de laboratoire simples
  • Sans BPA ni phthalates
  • Tailles standard disponibles pour maintenir un vide complet à température ambiante
Applications courantes
  • Utilisation générale en laboratoire
  • Agroalimentaire
  • Applications biopharmaceutiques
  • Instruments analytiques
  • Pompes péristaltiques et pompes à vide
  • Idéale pour les condenseurs, les incubateurs, les dessiccateurs, les conduites de gaz et les conduites d’évacuation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité FDA, NSF, 3-A, USP classe VI, Loi japonaise sur l’hygiène alimentaire n° 370/1959, 1935/2004/CE, 10/2011/UE
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 0,16 in
Diamètre (métrique) interne 4 mm
Matériau Tygon E-3603
Diamètre (impériale) externe 0,24 in
Diamètre (métrique) externe 6 mm
Longueur totale (impériale) 49.9 ft.
Longueur totale (métrique) 15,2 m
Épaisseur (impériale) 0.04 in.
Épaisseur (métrique) 1 mm
À utiliser avec (application) Pour les laboratoires, les denrées alimentaires, les boissons et les applications à vide
Quantité d’emballage 1 de chaque
Couleur Clear
Flexibility Flexible
Pression maximale 2,5 bar (à 23 °C)
Niveau de vide 533 mm Hg (à 23 °C)
Type de produit Flexible Tubing